Merck
SAB1408365
Sigma-Aldrich
Anti-TMED6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC23911, PRO34237, SPLL9146
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~27.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMED6(146456)
免疫原
TMED6 (NP_653277.1, 1 a.a. ~ 240 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPLLFGAGLVVLNLVTSARSQKTEPLSGSGDQPLFRGADRYDFAIMIPPGGTECFWQFAHQTGYFYFSCEVQRTVGMSHDRHVAATAHNPQGFLIDTSQGVRGQINFSTQETGFYQLCLSNQHNHFGSVQVYLNFGVFYEGPETDHKQKERKQLNDTLDAIEDGTQKVQNNIFHMWRYYNFARMRKMADFFLIQSNYNYVNWWSTAQSLVIILSGILQLYFLKRLFNVPTTTDTKKPRC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaochun Wang et al.
Pancreas, 41(1), 10-14 (2011-12-02)
The objective of the study was to identify pancreatic islet-selective gene(s) that may play a functional role in islet biology and diabetes development. Through bioinformatics, we identified and cloned a pancreas-enriched complementary DNA encoding transmembrane emp24 protein transport domain 6