分子量
antigen ~23.8 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNRF1(84937)
詳細
In a study identifying genes in rat that are upregulated in response to nerve damage, a gene which is highly expressed in ganglia and in the central nervous system was found. The protein encoded by the rat gene contains both a zinc finger and a RING finger motif and is localized in the endosome/lysosome compartment, indicating that it may be involved in ubiquitin-mediated protein modification. The protein encoded by this human gene is highly similar in sequence to that encoded by the rat gene. (provided by RefSeq)
免疫原
ZNRF1 (NP_115644.1, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGKQSTAARSRGPFPGVSTDDSAVPPPGGAPHFGHYRTGGGAMGLRSRSVSSVAGMGMDPSTAGGVPFGLYTPASRGTGDSERAPGGGGSASDSTYAHGNGYQETGGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRLSYNDDVLTKDAGECVICLEELLQGDTIARLPCLCIYHKSCIDSWFEVNRSCPEHPAD
Sequence
MGGKQSTAARSRGPFPGVSTDDSAVPPPGGAPHFGHYRTGGGAMGLRSRSVSSVAGMGMDPSTAGGVPFGLYTPASRGTGDSERAPGGGGSASDSTYAHGNGYQETGGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRLSYNDDVLTKDAGECVICLEELLQGDTIARLPCLCIYHKSCIDSWFEVNRSCPEHPAD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)