分子量
antigen ~14.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RHBDL2(54933)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the rhomboid family of integral membrane proteins. This family contains proteins that are related to Drosophila rhomboid protein. Members of this family are found in both prokaryotes and eukaryotes and are thought to function as intramembrane serine proteases. The encoded protein is thought to release soluble growth factors by proteolytic cleavage of certain membrane-bound substrates, including ephrin B2 and ephrin B3. (provided by RefSeq)
免疫原
RHBDL2 (AAH13103.1, 1 a.a. ~ 121 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNLNMGREMKEELEEEEKMREDGGGKDRAKSKKVHRIVSKWMLPEKSRGTYLERANCFPPPVFIISISLAELAVFIYYAVWKPQKQWITLDTGILESPFIYSPEKREEAWRFISYMLVHAG
Sequence
MNLNMGREMKEELEEEEKMREDGGGKDRAKSKKVHRIVSKWMLPEKSRGTYLERANCFPPPVFIISISLAELAVFIYYAVWKPQKQWITLDTGILESPFIYSPEKREEAWRFISYMLVHAG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)