クローン
1B11-1A8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53.72 kDa
化学種の反応性
human, rat
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STX1A(6804)
詳細
Synaptic vesicles store neurotransmitters that are released during calcium-regulated exocytosis. The specificity of neurotransmitter release requires the localization of both synaptic vesicles and calcium channels to the presynaptic active zone. Syntaxins function in this vesicle fusion process. Syntaxins also serve as a substrate for botulinum neurotoxin type C, a metalloprotease that blocks exocytosis and has high affinity for a molecular complex that includes the alpha-latrotoxin receptor (MIM 600565) which produces explosive exocytosis (Zhang et al., 1995 [PubMed 7622072]).[supplied by OMIM
免疫原
STX1A (AAH03011.1, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKDRTQELRTAKDSDDDDDVAVTVDRDRFMDEFFEQVEEIRGFIDKIAENVEEVKRKHSAILASPNPDEKTKEELEELMSDIKKTANKVRSKLKSIEQSIEQEEGLNRSSADLRIRKTQHSTLSRKFVEVMSEYNATQSDYRERCKGRIQRQLEITGRTTTSEELEDMLESGNPAIFASGIIMDSSISKQALSEIETRHSEIIKLENSIRELHDMFMDMAMLVESQTMWRGPCLTPRRPSSTRARRAGRKS
Sequence
MKDRTQELRTAKDSDDDDDVAVTVDRDRFMDEFFEQVEEIRGFIDKIAENVEEVKRKHSAILASPNPDEKTKEELEELMSDIKKTANKVRSKLKSIEQSIEQEEGLNRSSADLRIRKTQHSTLSRKFVEVMSEYNATQSDYRERCKGRIQRQLEITGRTTTSEELEDMLESGNPAIFASGIIMDSSISKQALSEIETRHSEIIKLENSIRELHDMFMDMAMLVESQTMWRGPCLTPRRPSSTRARRAGRKS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)