Merck
ABS85
Sigma-Aldrich
Anti-CPT2 Antibody
serum, from rabbit
別名:
Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial, Carnitine palmitoyltransferase II, CPT II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CPT2(1376)
詳細
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼII(CPT2、CPT II)は、カルニチン/コリン・アセチルトランスフェラーゼファミリーに属しています。ミトコンドリア内膜に存在しているユビキタスなタンパク質であり、脂肪酸のβ酸化において不可欠な役割を果たしています。CPT2は、CPT1とカルニチン/アシルカルニチン・トランスロカーゼ(CACT)が関与する系の一部であり、この系は長鎖脂肪酸のミトコンドリア基質への輸送を促進します。CPT2は、基質に到達したこれらの分子をβ酸化に適した元のエステル型に戻す役割があります。CPT2の異常は、さまざまな影響をもたらします。成人では、長時間にわたる高強度の運動後に横紋筋融解症(筋肉線維の分解とその血流内で循環)の発症を引き起こします。乳児では、CPT2の欠乏により低ケトン性低血糖と最終的な心臓障害が引き起こされます。
免疫原
ヒトCPT2に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
抗CPT2は、CPT2タンパク質レベルを検出でき、WBでの使用が発表され、検証されています。&&
品質
ラットミトコンドリア組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングで評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのラット肝ミトコンドリア組織ライセートにおいてCPT2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約68 kDa(切断型)。 Uniprotでは、算出値が74 kDaとなっていますが、CPT2は、約68 kDaで確認されています(Faye, A, et al. (2007).The Journal of Biological Chemistry.282(37):26908–26916.)。 一部のライセートで、約55、58、72、100 kDa付近に未同定のバンドが認められます。
アナリシスノート
コントロール
ラット肝ミトコンドリア組織ライセート
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABS85:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Audrey Faye et al.
The Journal of biological chemistry, 282(37), 26908-26916 (2007-07-26)
Carnitine palmitoyltransferase (CPT) 1A catalyzes the rate-limiting step in the transport of long chain acyl-CoAs from cytoplasm to the mitochondrial matrix by converting them to acylcarnitines. Located within the outer mitochondrial membrane, CPT1A activity is inhibited by malonyl-CoA, its allosteric
Andrea S Pereyra et al.
The Journal of biological chemistry, 292(45), 18443-18456 (2017-09-17)
Cardiac hypertrophy is closely linked to impaired fatty acid oxidation, but the molecular basis of this link is unclear. Here, we investigated the loss of an obligate enzyme in mitochondrial long-chain fatty acid oxidation, carnitine palmitoyltransferase 2 (CPT2), on muscle
Andrea S Pereyra et al.
Cell reports, 33(6), 108374-108374 (2020-11-12)
To assess the effects of acylcarnitine accumulation on muscle insulin sensitivity, a model of muscle acylcarnitine accumulation was generated by deleting carnitine palmitoyltransferase 2 (CPT2) specifically from skeletal muscle (Cpt2Sk-/- mice). CPT2 is an irreplaceable enzyme for mitochondrial long-chain fatty