Merck
SAB1404375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC3A1 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
別名:
ATR1, CSNU1, D2H, FLJ34681, NBAT, RBAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
2F2, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F2, monoclonal
分子量
antigen ~38.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC3A1(6519)
詳細
This gene encodes a type II membrane glycoprotein which is one of the components of the renal amino acid transporter which transports neutral and basic amino acids in the renal tubule and intestinal tract. Mutations and deletions in this gene are associated with cystinuria. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
SLC3A1 (AAH22386, 211 a.a. ~ 320 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FIPNHTSDKHIWFQLSRTRTGKYTDYYIWHDCTHENGKTIPPNNWLSVYGNSSWHFDEVRNQCYFHQFMKEQPDLNFRNPDVQEEIKEILRFWLTKGVDGFSLDAVKFLL
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)