Merck
SAB1403147
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLCF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 7E10, ascites fluid
別名:
CLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7E10, monoclonal
分子量
antigen ~47.78 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLCF1(23529)
詳細
CLCF1 belongs to the interleukin-6 (IL6; MIM 147620) family of cytokines, which are involved in cell signaling through phosphorylation of gp130 (IL6ST; MIM 600694). IL6 family members share similarity in gene structure and have a 4-helix bundle in their protein structure.[supplied by OMIM
免疫原
CLCF1 (AAH12939, 29 a.a. ~ 225 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NRTGDPGPGPSIQKTYDLTRYLEHQLRSLAGTYLNYLGPPFNEPDFNPPRLGAETLPRATVDLEVWRSLNDKLRLTQNYEAYSHLLCYLRGLNRQAATAELRRSLAHFCTSLQGLLGSIAGVMAALGYPLPQPLPGTEPTWTPGPAHSDFLQKMDDFWLLKELQTWLWRSAKDFNRLKKKMQPPAAAVTLHLGAHGF
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1