Merck
SAB1403588
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP2A3 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SERCA3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~39.31 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP2A3(489)
詳細
This gene encodes one of the SERCA Ca(2+)-ATPases, which are intracellular pumps located in the sarcoplasmic or endoplasmic reticula of muscle cells. This enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol to the sarcoplasmic reticulum lumen, and is involved in calcium sequestration associated with muscular excitation and contraction. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
ATP2A3 (AAH35729, 501 a.a. ~ 620 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TRPHPTGQGSKMFVKGAPESVIERCSSVRVGSRTAPLTPTSREQILAKIRDWGSGSDTLRCLALATRDAPPRKEDMELDDCSKFVQYETDLTFVGCVGMLDPPRPEVAACITRCYQAGIR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)