Merck
SAB1403510
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM72, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRIM72(493829)
免疫原
TRIM72 (NP_001008275.1, 378 a.a. ~ 477 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGLWLLGLREGKILEAHVEAKEPRALRSPERRPTRIGLYLSFGDGVLSFYDASDADALVPLFAFHERLPRPVYPFFDVCWHDKGKNAQPLLLVGPEGAEA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)