Merck
SAB1402735
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPA3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
クローン:
2D1, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
5
テクニック:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CPA3(1359)
免疫原
CPA3 (NP_001861, 318 a.a. ~ 417 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SKLPPNHEDLAKVAKIGTDVLSTRYETRYIYGPIESTIYPISGSSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIAKYILKHTS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel insights into the biological function of mast cell carboxypeptidase A.
Peijler G
Trends in Immunology (2009)
Mast Cell Proteases -Fate Decisions Regulating Bone Marrow and Peripheral B Lymphocyte Development:
Sara W
Development & reproduction null
Multidimensional endotypes of asthma: topological data analysis of cross-sectional clinical, pathological, and immunological data.
Hinks T
Lancet (2015)
Mast cell proteases as pharmacological targets.
Caughey GH
European Journal of Pharmacology (2016)
Mast cell proteases as protective and inflammatory mediators.
Caughey GH
Advances in Experimental Medicine and Biology (2011)