クローン
1E2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF598(90850)
免疫原
ZNF598 (NP_835461, 28 a.a. ~ 126 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SCVLCCGDLEATALGRCDHPVCYRCSTKMRVLCEQRYCAVCREELRQVVFGKKLPAFATIPIHQLQHEKKYDIYFADGKVYALYRQLLQHECPRCPELP
Sequence
SCVLCCGDLEATALGRCDHPVCYRCSTKMRVLCEQRYCAVCREELRQVVFGKKLPAFATIPIHQLQHEKKYDIYFADGKVYALYRQLLQHECPRCPELP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)