Merck
SAB1403391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB34, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
RAB39, RAH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB34(83871)
詳細
RAB proteins, like RAB34, are small GTPases that regulate vesicle budding, docking, and fusion along endocytosis and exocytosis pathways (Chen et al., 2003 [PubMed 12684051]).[supplied by OMIM
免疫原
RAB34 (NP_114140.2, 170 a.a. ~ 259 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSTPAQYALMEKDALQVAQEMKAEYWAVSSLTGENVREFFFRVAALTFEANVLAELEKSGARRIGDVVRINSDDSNLYLTASKKKPTCCP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)