分子量
antigen 100 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using mevastatin-treated HepG2 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of mevastatin-treated HepG2 cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200528-VAR:
SAB4200528-200UL:
SAB4200528-BULK:
試験成績書(COA)