Merck
SAB1402427
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RGS20 antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
RGSZ1, ZGAP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RGS20(8601)
関連するカテゴリー
詳細
Regulator of G protein signaling (RGS) proteins are regulatory and structural components of G protein-coupled receptor complexes. RGS proteins are GTPase-activating proteins for Gi (see GNAI1; MIM 139310) and Gq (see GNAQ; MIM 600998) class G-alpha proteins. They accelerate transit through the cycle of GTP binding and hydrolysis and thereby accelerate signaling kinetics and termination.[supplied by OMIM
免疫原
RGS20 (NP_003693, 78 a.a. ~ 176 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)