Merck
SAB1402514
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAPGEF3 antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CAMP-GEFI, EPAC, EPAC1, HSU79275, MGC21410, bcm910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAPGEF3(10411)
免疫原
RAPGEF3 (AAH17728, 772 a.a. ~ 881 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FMPLLLKDMTFIHEGNHTLVENLINFEKMRMMARAARMLHHCRSHNPVPLSPLRSRVSHLHEDSQVARISTCSEQSLSTRSPASTWAYVQQLKVIDNQRELSRLSRELEP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Andrea Heldsinger et al.
Endocrinology, 155(10), 3956-3969 (2014-07-26)
The anorexigenic adipocyte-derived hormone leptin and the orexigenic hormone ghrelin act in opposition to regulate feeding behavior via the vagal afferent pathways. The mechanisms by which ghrelin exerts its inhibitory effects on leptin are unknown. We hypothesized that ghrelin activates