Merck
SAB1402413
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC25A16 antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
D10S105E, GDA, GDC, HGT.1, MGC39851, ML7, hML7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34.36 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC25A16(8034)
詳細
This gene encodes a protein that contains three tandemly repeated mitochondrial carrier protein domains. The encoded protein is localized in the inner membrane and facilitates the rapid transport and exchange of molecules between the cytosol and the mitochondrial matrix space. This gene has a possible role in Graves′ disease. (provided by RefSeq)
免疫原
SLC25A16 (NP_689920.1, 59 a.a. ~ 133 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVKVLLQAHNHHYKHLGVFSALRAVPQKEGFLGLYKGNGAMMIRIFPYGAIQFMAFEHYKTLITTKLGISGHVHR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)