Merck
MABS15
Sigma-Aldrich
抗IRS2抗体、クローン9.5.2
clone 9.5.2, from mouse
別名:
insulin receptor substrate 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9.5.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IRS2(8660)
詳細
インスリン受容体基質(IRS)分子は、インスリンシグナル伝達の重要なメディエーターであり、増殖、生存、代謝などの基本的な細胞機能の維持において中心的役割を果たしています。インスリン受容体とSrcホモロジー2(SH2)ドメインを含む細胞内シグナル伝達分子の複雑なネットワークの、ドッキングタンパク質として機能します。組織分布、細胞内局在、発達時の発現、インスリン受容体への結合、SH2ドメイン含有タンパク質との相互作用が異なる、このファミリーの4つのメンバー(IRS-1、IRS-2、IRS-3、IRS-4)が確認されています。事実、IRS-1は骨格筋において主要な役割を果たすと考えられているのに対し、IRS-2は肝臓のインスリン作用ならびに膵臓のβ細胞の発生と生存を調節すると考えられています。対照的に、IRS-3およびIRS-4遺伝子は、IRSシグナル伝達系において重複した役割を果たしていると考えられています。肥満や2型糖尿病などのインスリン抵抗性状態では、筋IRS-1発現異常と機能異常が報告されています。
特異性
この抗体はIRS-2を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトIRS-2に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
抗IRS-2抗体クローン9.5.2は、IRS-2量の検出において、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
インスリン処理CHO IR/IRS-2細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのCHO IR/IRS-2細胞ライセート中のIRS-2を検出できます。
ターゲットの説明
約185 kDa
関連事項
先発品:06-506
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
インスリン処理CHO IR/IRS-2細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS15:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patterns of gene and metabolite define the effects of extracellular osmolality on kidney collecting duct.
Hyo-Jung Choi,Yu-Jeong Yoon,Yong-Kook Kwon,Yu-Jung Lee,Sehyun Chae,Daehee Hwang et al.
Journal of Proteome Research null
Gerta Hoxhaj et al.
PloS one, 8(9), e73327-e73327 (2013-09-17)
Insulin receptor substrate 1 (IRS1) and IRS2 are well-characterized adapter proteins that relay signals from receptor tyrosine kinases to downstream components of signalling pathways. In contrast, the function of IRS4 is not well understood. IRS4 overexpression has been associated with
Alexandra Kuznetsova et al.
JCI insight, 1(3) (2016-05-07)
The capacity of pancreatic β cells to maintain glucose homeostasis during chronic physiologic and immunologic stress is important for cellular and metabolic homeostasis. Insulin receptor substrate 2 (IRS2) is a regulated adapter protein that links the insulin and IGF1 receptors
A Mora et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(4), 2218-2227 (2001-02-13)
Proliferative responses of lymphoid cells to IL-2 and IL-4 depend on activation of the cells, but the mechanism(s) by which activation enhances cellular competence to respond to cytokines is not fully understood. The NF-kappaB/Rel family represents one signal transduction pathway
H Ueno et al.
Molecular biology of the cell, 11(2), 735-746 (2000-02-26)
Insulin receptor substrate (IRS) proteins are docking proteins that couple growth factor receptors to various effector molecules, including phosphoinositide-3 kinase, Grb-2, Syp, and Nck. Here we show that IRS-1 associates with the loop domain of Bcl-2 and synergistically up-regulates antiapoptotic