Merck
SAB1400845
Sigma-Aldrich
抗ZBTB12抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗Bat9抗体, 抗C6orf46抗体, 抗D6S59E抗体, 抗G10抗体, 抗NG35抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB12(221527)
免疫原
ZBTB12 (NP_862825.1, 1 a.a. ~ 459 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASGVEVLRFQLPGHEAATLRNMNQLRAEERFCDVTIVADSLKFRGHKVILAACSPFLRDQFLLNPSSELQVSLMHSARIVADLLLSCYTGALEFAVRDIVNYLTAASYLQMEHVVEKCRNALSQFIEPKIGLKEDGVSEASLVSSISATKSLLPPARTPKPAPKPPPPPPLPPPLLRPVKLEFPLDEDLELKAEEEDEDEDEDVSDICIVKVESALEVAHRLKPPGGLGGGLGIGGSVGGHLGELAQSSVPPSTVAPPQGVVKACYSLSEDAEGEGLLLIPGGRASVGATSGLVEAAAVAMAARGAGGSLGAGGSRGPLPGGFSGGNPLKNIKCTKCPEVFQGVEKLVFHMRAQHFIFMCPRCGKQFNHSSNLNRHMNVHRGVKSHSCGICGKCFTQKSTLHDHLNLHSGARPYRCSYCDVRFAHKPAIRRHLKEQHGKTTAENVLEASVAEINVLIR
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1400845-50UG4061831492910