Key Documents
SAB1305245
Sigma-Aldrich
ANTI-KDELR1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
ER lumen protein retaining receptor 1, ERD2.1, KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 1, KDELR1, Putative MAPK-activating protein PM23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
24542 Da
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:2000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDELR1(10945)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)