安全性情報
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
NIST® RM 8496, bleached kraft pulp
別名:
Cellulose pulp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
NISTRM8496:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
NISTRM84964061834196716