抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
138043 Da
交差性
human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP13A3(79572)
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)この抗体は、プロテインAカラムろ過後にペプチドアフィニティカラムで精製されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1302984-100UG:
SAB1302984-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Yuta Hatori et al.
PloS one, 17(11), e0276823-e0276823 (2022-11-30)
Mutations in ATP13A2 cause Kufor-Rakeb Syndrome (KRS), a juvenile form of Parkinson's Disease (PD). The gene product belongs to a diverse family of ion pumps and mediates polyamine influx from lysosomal lumen. While the biochemical and structural studies highlight its
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB1302984-400UL | 4061835594283 |
SAB1302984-100UG |