製品名
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 34-37 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S9072-BULK:
S9072-VAR:
S9072-100UG:
S9072-100UG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)