分子量
antigen ~100 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human U87 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STIM2(57620)
mouse ... Stim2(116873)
rat ... Stim2(117087)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14347:
S8572-200UL:
S8572-BULK:
S8572-VAR:
S8572-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)