Merck
S6701
Sigma-Aldrich
SF-11
≥98% (HPLC)
別名:
N-(4-エトキシフェニル)-4-(ヒドロキシジフェニルメチル)-1-ピペリジンカルボチオアミド, SID 17507305
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30N2O2S
CAS番号:
分子量:
446.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccc(NC(=S)N2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C27H30N2O2S/c1-2-31-25-15-13-24(14-16-25)28-26(32)29-19-17-23(18-20-29)27(30,21-9-5-3-6-10-21)22-11-7-4-8-12-22/h3-16,23,30H,2,17-20H2,1H3,(H,28,32)
InChI Key
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SF-11 may be used in NPY Y2 receptor-mediated studies.
生物化学的/生理学的作用
Radioligand studies reveal that SF-11 also targets 5-HT2B and dopamine transporter.1
SF-11は、NPY Y2受容体の強力かつ選択的なアンタゴニストであり、脳透過性の化合物です。
特徴および利点
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S6701-25MG:
S6701-VAR:
S6701-BULK:
S6701-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shaun P Brothers et al.
Molecular pharmacology, 77(1), 46-57 (2009-10-20)
The role of neuropeptide Y Y2 receptor (Y2R) in human diseases such as obesity, mood disorders, and alcoholism could be better resolved by the use of small-molecule chemical probes that are substantially different from the currently available Y2R antagonist, N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]-cyclopentaneacetamide)