由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
171018, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
human, mouse
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using mouse embryo
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/test
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4944-BULK:
S4944-500UG-PW:
S4944-500UG:
S4944-VAR:
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.