Merck
L4146
Sigma-Aldrich
レプチン ヒト
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
別名:
OB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤3.0 ng/mL ED50/EC50
分子量
predicted mol wt ~16 kDa
不純物
≤1.0 EU/μg endotoxin
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LEP(3952)
詳細
LEP 遺伝子(レプチン)はヒト染色体 7q31 にマッピングされています。16 kDa のペプチドから成ります。レプチンは血液循環中に放出され CNS(中枢神経系)に到達します。CNS では、レプチン受容体と関連して作動します。
アプリケーション
レプチンは以下のような用途に使用されます:
  • レプチンの ACAT1(アシル‐補酵素 A:コレステロールアシルトランスフェラーゼ 1)の発現およびヒトマクロファージ一次培養からのコレステロール流出に与える影響の研究に
  • 骨格筋における IGFBP2(インスリン増殖因子結合タンパク質 2)の発現に与えるレプチンの影響の研究に
  • 胎盤栄養膜細胞における HLA-G(ヒト白血球抗原 G)の発現に与えるレプチンの影響の研究に
  • ICSI(卵細胞質内精子注入法)後の馬の卵母細胞のin vitroでの成熟、受精および成長に与えるレプチンの影響の研究に
生物化学的/生理学的作用
LEP(レプチン)における突然変異は 2 型糖尿病とリンクしています。血漿中のハイレベルのレプチンの存在は肥満と関連があります。
レプチンは、主として脂肪細胞で産生されるホルモンですが、胎盤、胎生組織、胃組織、肝臓でもレプチンのmRNAが同定されています。主な作用部位は視床下部ニュ-ロンであると考えられており、エネルギ-収支・食欲・体重の調節に関与しています。レプチンはin vitroおよびin vivoで内皮細胞のNO産生を増加させるとともに、血管形成を刺激しています。
レプチンのヒト・マウス間の配列同一性は約84%です。
レプチンは、正常な妊娠の進行において一定の役割を担うと考えられます。
主として脂肪細胞で産生されるホルモンです。主な作用部位は視床下部ニュ-ロンであると考えられており、エネルギ-収支・食欲・体重の調節に関与しています。
物理的形状
0.0045 mM NaHCO3 を含む溶液を 0.2 µm フィルターでろ過したものを凍結乾燥したものです。
アナリシスノート
生物活性は、ヒトOB-RをトランスフェクションしたマウスBAF3細胞におけるレプチン依存性の増殖誘導能で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4146-1MG-PW:
L4146-1MG:
L4146-VAR:
L4146-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reza Meshkani et al.
Clinical laboratory, 62(1-2), 89-96 (2016-03-26)
The leptin (LEP G2548A) and leptin receptor (LEPR Q223R) gene polymorphisms have been variably associated with type 2 diabetes (T2D) in different populations. In this study we hypothesized that these variants might be associated with T2D and related metabolic traits
Eiji Kashiwagi et al.
American journal of translational research, 12(6), 3033-3045 (2020-07-14)
Adipocytokines such as leptin and adiponectin have functions in metabolism as well as the development and progression of various types of malignancies. However, little is known about their role in bladder cancer. In this study, we investigated whether leptin, adiponectin
Leptin action in normal and pathological pregnancies
Peerez PA, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 22(2), 716-716 (2018)
Elisabetta Trevellin et al.
Oncotarget, 6(13), 11203-11215 (2015-04-11)
Obesity is associated with cancer risk in esophageal adenocarcinoma (EAC). Adipose tissue directly stimulates tumor progression independently from body mass index (BMI), but the mechanisms are not fully understood. We studied the morphological, histological and molecular characteristics of peritumoral and
Masafumi Kurajoh et al.
Cardiovascular diabetology, 14, 117-117 (2015-09-05)
It has been shown that visceral fat accumulation is associated with autonomic dysfunction, though the precise mechanism remains unclear. A recent basic study found that leptin can directly modulate autonomic function through the dorsomedial hypothalamus in relation to obesity. Here
資料
Lipid Induced Insulin Resistance