安全性情報
9081-M
Sigma-Aldrich
Human Leptin
別名:
Leptin hormone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
由来生物:
human
フォーム:
solid
由来生物
human
品質水準
ラベル
125Iodine labeled
フォーム
solid
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... LEP(3952)
詳細
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
アプリケーション
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
保管および安定性
2–8 °C
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物