製品名
スタウロスポリン 放線菌由来, ≥98% (HPLC), film
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
film
mp
288-291 °C
溶解性
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI Key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4400-.5MG:4548174007259
S4400-BULK:
S4400-1MG:4548174007266
S4400-.1MG-PW:
S4400-.1MG:4548174007242
S4400-5MG:
S4400-1MG-PW:
S4400-.5MG-PW:
S4400-VAR:
S4400-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Drug Transport