由来生物
Nonomuraea longicatena
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMF: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
enzyme | inhibits
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
InChI Key
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
遺伝子情報
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ラットにおけるTrkAシグナル伝達の役割を検討するためのトロポミオシン受容体キナーゼ(Trk)阻害薬として
- 臍帯血清(CBS)の影響を検討するための、網膜ミュラーグリア細胞のin vitro傷害を誘導するTrk阻害薬として
- in vitroヒト体細胞精巣細胞再構築に対する影響を検討するための一般的なプロテインキナーゼ阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K1639-VAR:
K1639-BULK:
K1639-100UG:
K1639-100UG-PW:
試験成績書(COA)