生物化学的/生理学的作用
プ-ル由来肝S9は、ホモジナイズした肝臓のポストミトコンドリア上清画分です。P-450を含む薬剤代謝酵素が豊富であることが知られており、これらのプ-ルは、異物代謝および薬剤相互作用の研究に有用です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S1942-1VL-PW:
S1942-1VL:
S1942-VAR:
S1942-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)