Merck
S0569
Sigma-Aldrich
SB 239063
>98% (HPLC)
別名:
trans-1-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-4-(4-フルオロフェニル)-5-(2-メトキシピリジミジン-4-イル)イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21N4O2F
CAS番号:
分子量:
368.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
形状
powder
white
mp
206-207.2 °C
溶解性
DMSO: 11 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1nccc(n1)-c2c(ncn2[C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)-c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C20H21FN4O2/c1-27-20-22-11-10-17(24-20)19-18(13-2-4-14(21)5-3-13)23-12-25(19)15-6-8-16(26)9-7-15/h2-5,10-12,15-16,26H,6-9H2,1H3/t15-,16-
InChI Key
ZQUSFAUAYSEREK-WKILWMFISA-N
詳細
SB 239063は、肺中の好中球、炎症性サイトカイン、マトリックスメタロペプチダーゼ9(MMP-9)、および線維形成を低減させるために役立ちます。
アプリケーション
SB 239063は、c-Jun N末端キナーゼ(JNK)、p38 MAPキナーゼ、および細胞外シグナル調節タンパク質キナーゼ(ERK)/p42/p44マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ(MAPK)が、グルタチンS-トランスフェラーゼ(GST)阻害下で心筋細胞の生存およびアポトーシスに対して果たす役割を評価するために使用されています。また、ニューロン-ミクログリア条件培地(CM)実験および薬物動態研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
強力なp38 MAPキナ-ゼインヒビタ-です。αおよびβに選択的に作用します。γおよびδアイソフォ-ムには作用しません。
特徴および利点
この化合物はクラスコ・スミスクラインによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの同意を得て、研究目的として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0569-25MG:
S0569-BULK:
S0569-IP:
S0569-5MG:
S0569-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Gabriela Martínez-Chacón et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(6), 3361-3370 (2018-02-07)
White adipose tissue inflammation is linked with increased aromatase gene expression and estrogen production, a major risk factor for breast cancer in obese postmenopausal women. TNF-α, a proinflammatory cytokine, is a key driver of aromatase promoter I.4-mediated expression in adipose
Selective suppression of the alpha isoform of p38 MAPK rescues late-stage tau pathology
Maphis N, et al.
Alzheimer's Research & Therapy, 54-54 (2016)
Influence of MAPK Inhibitors on the Oxidative Stress of Isolated Cardiomyocytes
Balatonyi B, et al.
Journal of proactive medicine, 2(1) (2013)
SB 239063, a p38 MAPK inhibitor, reduces neutrophilia, inflammatory cytokines, MMP-9, and fibrosis in lung
Underwood D C, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 279(5), L895-L902 (2000)