Merck
RF55165-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-55-16-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 2 x 8-tube PCR strips, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 2 x 8-tube PCR strips
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022665821 (NA)
Eppendorf® 5452727007 (EU)
パラメーター
14,100 × g max. RCF
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG