Merck
RES3041T
SAFC
TMP 二ナトリウム塩
別名:
Thymolphthalein monophosphate disodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H29Na2O7P · xH2O
CAS番号:
分子量:
554.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
7616883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
不純物
Free Thymolphthalein: tested
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1c(cc(c(c1)C)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C)C(C)C.O
InChI
1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
VXAAAGIFNPRCKZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RES3041T-A150X:
RES3041T-VAR:
RES3041T-A150XCONF:
RES3041T-A105X:
RES3041T-A101X:
RES3041T-A102X:
RES3041T-A103X:
RES3041T-A150X-VAR:
RES3041T-A104X:
RES3041T-B000X:
RES3041T-A150XSPEC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)