Merck
RES2042D
SAFC
3,3′-ジアミノベンジジン 四塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.21
品質水準
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI Key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
RES2042D-A151XCONF:
RES2042D-A150X:
RES2042D-A152X:
RES2042D-A152X-VAR:
RES2042D-A155XCONF:
RES2042D-A156X-VAR:
RES2042D-A103X:
RES2042D-A151X-VAR:
RES2042D-A155XSPEC:
RES2042D-A101X:
RES2042D-A153X:
RES2042D-A155X:
RES2042D-A108XSPEC:
RES2042D-A151X:
RES2042D-D000X:
RES2042D-A108X-VAR:
RES2042D-A156XSPEC:
RES2042D-A154XSPEC:
RES2042D-A154X:
RES2042D-A152XSPEC:
RES2042D-A108X:
RES2042D-A108XCONF:
RES2042D-A106X:
RES2042D-A154XCONF:
RES2042D-A155X-VAR:
RES2042D-VAR:
RES2042D-B000X:
RES2042D-A104X:
RES2042D-A154X-VAR:
RES2042D-A107X:
RES2042D-A151XSPEC:
RES2042D-C000X:
RES2042D-A102X:
RES2042D-A156X:
RES2042D-A156XCONF:
RES2042D-A152XCONF:
RES2042D-A105X:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)