Merck
RDD018
Sigma-Aldrich
MOPS ナトリウム塩
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO4S
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤5% water (Karl Fischer)
有効pH範囲
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
溶解性
water: 33 % (w/w), clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 33 % (w/w)
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD018-100G:
RDD018-BULK:
RDD018-500G:
RDD018-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.