Merck
137258
SAFC
MOPS ナトリウム塩
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
3-(N-モルホリノ)プロパンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンプロパンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14NNaO4S
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.5-7.9
有効pH範囲
6.5-7.9
6.5
pKa (25 °C)
7.2
適合性
suitable for manufacturing use
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
MOPS Sodium is a biological buffer also referred to as a “Propane Sultone” buffer. The pKa of MOPS Sodium is 7.01 which make it an ideal candidate for medias and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MOPS Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high solution clarity.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1