安全性情報
RAB1480
Sigma-Aldrich
Human GDF-11 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
別名:
BMP11, Bone morphogenetic protein 11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GDF11(10220)
詳細
Growth differentiation factor 11 (GDF11), also known as bone morphogenetic protein 11 (BMP11) is a member of the BMP/transforming growth factor β (TGF-β) superfamily. GDF11 consists of a signaling sequence, an RXXR proteolytic processing site, and a conserved cysteine-containing a C-terminal end. It is expressed in several tissues associated with the kidney, pancreas, retina, and nervous system. GDF11 plays an important role in embryonic development, brain function, and signal transduction. It is involved in tumor suppression of breast and liver cancer cells.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Yong-Hui Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(4), 3495-3500 (2018-03-17)
Growth differentiation factor 11 (GDF11), also known as bone morphogenetic protein 11, a member of the transforming growth factor-β superfamily, has been reported to be involved in colorectal cancer. However, the roles of GDF11 in Chinese patients with liver cancer