安全性情報
L0159
Sigma-Aldrich
抗ルシフェラーゼ ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti Luciferase Antibody, Firefly Luciferase Antibody, Luciferase Antibody, Luciferase Antibody - Anti-Luciferase antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using eukaryotic cells transfected with a plasmid bearing the luciferase gene
western blot: 1:10,000 using purified Luciferase
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
遺伝子発現の分析は、一般的に一過性トランスフェクションによって分析されます。これらのシステムは通常、細胞に挿入される融合遺伝子の使用に基づいており、遺伝子の発現はDNAの導入後48時間以内にアッセイされます。通常、融合はレポーター遺伝子に付着している研究中のプロモーター結合部位またはエンハンサー配列からなります。実験条件下で合成されたレポーターたんぱく質の量は、研究された配列が転写を指示または促進する能力を反映していると推定されます。
ルシフェラーゼは、より広く使用されているレポーター酵素の1つになりました。レポータープラスミドには、ホタルPhotinus pyralis由来の遺伝子が含まれています。この酵素は、Mg+2およびATPと同様に担体ルシフェリンを必要とする生物発光反応を触媒します。これらの試薬をルシフェラーゼ含有細胞抽出物と混合すると、急速に減光する閃光になります。この光はルミノメーターで検出できます。総発光量は、試料のルシフェラーゼ活性に比例します。ルシフェラーゼアッセイは高速で感度が高く、CATアッセイのように放射性担体を必要としません。ルシフェラーゼアッセイの欠点は、酵素活性を測定するためにかなり高価な器具であるルミノメーターが必要なことです。
特異性
本抗体により、ルシフェラ-ゼ遺伝子を有するプラスミドをトランスフェクションした真核細胞のリコンビナントルシフェラ-ゼを同定することができます。
免疫原
ホタル(Photinus pyralis)ルシフェラ-ゼ。
アプリケーション
抗ルシフェラーゼ抗体ウサギ宿主抗体は、免疫ブロッティングおよび免疫組織化学で使用されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
L0159-100UL:
L0159-25UL:
L0159-.5ML:
L0159-200UL:
L0159-BULK:
L0159-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Marco Quarta et al.
Nature communications, 8, 15613-15613 (2017-06-21)
Volumetric muscle loss (VML) is associated with loss of skeletal muscle function, and current treatments show limited efficacy. Here we show that bioconstructs suffused with genetically-labelled muscle stem cells (MuSCs) and other muscle resident cells (MRCs) are effective to treat
Katri Eskelin et al.
Journal of virology, 85(17), 9210-9221 (2011-06-24)
Viral protein genome-linked (VPg) plays a central role in several stages of potyvirus infection. This study sought to answer questions about the role of Potato virus A (PVA; genus Potyvirus) VPg in viral and host RNA expression. When expressed in
J Brian Robertson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(46), 17988-17993 (2008-11-14)
The use of luciferase reporters has become a precise, noninvasive, high-throughput method for real-time monitoring of promoter activity in living cells, especially for rhythmic biological processes such as circadian rhythms. We developed a destabilized firefly luciferase as a reporter for
Ayguen Sahin et al.
PloS one, 13(7), e0199414-e0199414 (2018-07-06)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive and deadly form of adult brain cancer. Despite of many attempts to identify potential therapies for this disease, including promising cancer immunotherapy approaches, it remains incurable. To address the need of improved persistence
Won-kyung Oh et al.
Biochemical and biophysical research communications, 347(4), 994-1000 (2006-07-21)
West Nile virus (WNV) is a member of the Flavivirus family and induces febrile illness, sporadic encephalitis, and paralysis. The capsid (Cp) of WNV is thought to play a role in inducing these symptoms through caspase-3- and caspase-9-dependent apoptosis. Using