安全性情報
RAB1284
Sigma-Aldrich
Human BAMBI ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BAMBI(25805)
詳細
BAMBI (bone morphogenic protein and activin membrane-bound inhibitor) gene codes for a transmembrane glycoprotein which is a pseudo receptor belonging to the family of TGF-β (transforming growth factor β receptor) type I receptors. BAMBI is predominantly expressed in placenta, spleen and kidney medulla and also found liver, prostate, gut and kidney cortex.
This ELISA antibody pair detects Human BAMBI. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
BAMBI (bone morphogenic protein and activin membrane-bound inhibitor) acts as an inhibitor of TGF-β (transforming growth factor β receptor) signalling which causes epithelial-mesenchymal transition. Upregulation of BAMBI gene is observed in chronic obstructive pulmonary disease and a number of cancer including thyroid, liver, colorectal cancer and ovarian cancer. BAMBI might regulate the events of inflammation and remodeling processes.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Downregulation of the TGFβ Pseudoreceptor BAMBI in Non?Small Cell Lung Cancer Enhances TGFβ Signaling and Invasion.
Marwitz S, et al.
Cancer Research (2016)
Dysregulation of the Transforming Growth Factor β Pathway in Induced Pluripotent Stem Cells Generated from Patients with Diamond Blackfan Anemia
Jingping G, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134878-e0134878 (2015)
LPS/TLR4 Signaling Enhances TGF-β Response Through Downregulating BAMBI During Prostatic Hyperplasia
Yao H, et al.
Scientific Reports, 6, 27051-27051 (2016)
Kai Liu et al.
Molecular medicine reports, 10(2), 874-880 (2014-06-11)
The upregulation of bone morphogenetic protein and activin membrane‑bound inhibitor (BAMBI) has been observed in several types of malignant cancer, including thyroid, ovarian, liver and colorectal cancer. However, the pathological role and the regulatory mechanism of BAMBI in gastric cancer