安全性情報
RAB1162
Sigma-Aldrich
Rat Renin-1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 68 pg/ml
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
This ELISA antibody pair detects Rat Renin (REN)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marite Punapart et al.
Genes, 12(11) (2021-11-28)
Wolfram syndrome (WS) 1 is a rare monogenic neurodegenerative disorder caused by mutations in the gene encoding WFS1. Knowledge of the pathophysiology of WS is incomplete and to date, there is no treatment available. Here, we describe early deviations in
J Oh et al.
Nature communications, 11(1), 4798-4798 (2020-09-25)
Myeloid cells are known mediators of hypertension, but their role in initiating renin-induced hypertension has not been studied. Vitamin D deficiency causes pro-inflammatory macrophage infiltration in metabolic tissues and is linked to renin-mediated hypertension. We tested the hypothesis that impaired