安全性情報
RAB0820
Sigma-Aldrich
Mouse Lepr / Leptin Receptor ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 32 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Lepr(16847)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Leptin Receptor.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Leptin receptor (Lepr) belonging to class I cytokine receptor family, binds with leptin, a small non-glycosylated peptide hormone and transduces signal. Lepr expression is present in brain and immune cells. Signal transduction through Lepr regulates fat metabolism in mammals. Lepr is part of the hematopoietic pathway. Lepr is a marker for mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) and regulates the regenerative process of bone and cartilage after injury. Lepr regulates pancreatic β cell functions. Polymorphism in Lepr causes metabolic diseases like obesity, dyslipidemia, hypertension and Type 2 diabetes. Mutations in Lepr associates with polycystic ovarian syndrome (PCOS) susceptibility.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A role for leptin and its cognate receptor in hematopoiesis
Bennett BD, et al.
Current Biology, 6(9), 1170-1180 (1996)
Leptin and leptin receptors in salivary glands of primary Sjogren?s syndrome
Erbasan F, et al.
Pathology Research and Practice, 212(11), 1010-1014 (2016)
LEPR gene polymorphism and plasma soluble leptin receptor levels are associated with polycystic ovary syndrome in Han Chinese women
Tu X, et al.
Personalized Medicine, 14(4), 299-307 (2017)
Plasma soluble leptin receptor levels are associated with pancreatic beta-cell dysfunction in patients with type 2 diabetes
Morioka T, et al.
Journal of diabetes investigation, 9(1), 55-62 (2018)
Leptin receptor makes its mark on MSCs
Matsuzaki Y, et al.
Cell Stem Cell, 15(2), 112-114 (2014)