Merck
RAB0744
Sigma-Aldrich
Human TLR2 / Toll-like Receptor 2 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.32 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TLR2(7097)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Toll-like Receptor 2.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cheng Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(1), 17-26 (2019-01-18)
The hypoxia-reoxygenation process of obstructive sleep apnea (OSA) may cause oxidative stress injury of the kidney, but the molecular mechanisms are not clear. The present study aimed to investigate whether high mobility group box 1 protein (HMGB1) and its subsequent
Zdenka Holubcova et al.
Perfusion, 32(4), 269-278 (2016-11-18)
The aim was to evaluate the association between perioperative inflammatory biomarkers and atrial fibrillation (AF) in cardiac surgical patients. Forty-two patients undergoing cardiac surgery were divided into three groups according to the occurrence of AF: Group A (n = 22)
Monica Gioia Marazzi et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 31, 394632017749356-394632017749356 (2017-12-19)
There is still no "gold standard" for the diagnosis and prognosis of post-operative periprosthetic joint infection (PJI). Among serum biomarkers, an emerging molecule is presepsin, the soluble fraction of CD14, recently described in other settings as a powerful diagnostic tool