安全性情報
NIST1276A
Cupro-nickel
NIST SRM 1276a, (CDA 715)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of disk
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Standard Reference Material (SRM) Cupro-nickel is in disk form, measuring approximately 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thickness. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1276A_cert
SRM 1276A_SDS
アプリケーション
NIST1276A is intended for use in optical emission and x-rayspectrometric methods of analysis.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Copper (Cu), Nickel (Ni), Iron (Fe), Zinc (Zn), Lead (Pb), Manganese (Mn), Antimony (Sb), Tin (Sn), Phosphorus (P), Cadmium (Cd), Selenium (Se), Magnesium (Mg), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silver (Ag), Arsenic (As), Boron (B), Bismuth (Bi), Chromium (Cr), Sulfur (S), Silicon (Si), Tellurium (Te), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1276A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)