Merck
RAB0734
Sigma-Aldrich
Human SHBG / Sex Hormone-binding Globulin ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 pmol/L
standard curve range: 1.229-300 pmol/L
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SHBG(6462)
詳細
Serum sex hormone-binding globulin (SHBG) protein is a homodimer with a signal peptide and two laminin G-like domains. SHBG is produced by testis germ cells and released into the bloodstream by the liver. SHBG gene is located on human chromosome 17p13.1.
アプリケーション
Human SHBG/Sex Hormone-binding Globulin ELISA Kit has been used to measure serum sex hormone-binding globulin (SHBG) in whole blood samples. It has also been used to quantify SHBG in maternal peripheral and umbilical cord blood.
生物化学的/生理学的作用
Serum sex hormone-binding globulin (SHBG) can bind and transport sex steroids and aid in modulating their biological active fraction. Direct action of SHBG modulates sex steroid actions in target cells. A low level of SHBG is detected in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). The SHBG ELISA kit can be used for the quantitative measurement of sex hormone-binding globulin in cell culture supernatants, plasma and serum.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
1453723
Fortunati N and Catalano MG
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2010)
Tracy Y Zhu et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 29(9), 2118-2129 (2014-03-20)
In this cross-sectional study, we investigated volumetric bone mineral density (vBMD), bone microstructure, and biomechanical competence of the distal radius in male patients with rheumatoid arthritis (RA). The study cohort comprised 50 male RA patients of average age of 61.1
Fangfang Wang et al.
EBioMedicine, 60, 102993-102993 (2020-09-20)
This study explored the mechanisms underlying altered neurobehavioural development of female offspring born to mothers with polycystic ovary syndrome (PCOS). In total, 20 women with PCOS and 32 healthy women who underwent caesarean deliveries with a single female foetus were