安全性情報
RAB0719
Sigma-Aldrich
Human SSSCA1 / Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SSSCA1(10534)
詳細
The SSSCA1 (Sjoegren syndrome/scleroderma autoantigen 1) gene codes for a cell cycle inhibitor, also called as p27. The SSSCA1 gene is mapped to human chromosome 11q13.1.
The antibody pair provided in this kit recognizes human SSSCA1.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Sjoegren Syndrome Autoantigen 1 is an important cyclin-dependent kinase complexes inhibitor and prevents the G1 to S phase transition during cell cycle. It is regulated by ubiquitin-proteasome. The Sjoegren Syndrome Autoantigen 1 gene expression is downregulated in cancer and indicates poor prognosis.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Expression of CRM1 in human gliomas and its significance in p27 expression and clinical prognosis.
Shen A, et al.
Neurosurgery, 65(1), 153-160 (2009)
Subcellular localization of p27 and prostate cancer recurrence: automated digital microscopy analysis of tissue microarrays.
Ananthanarayanan V, et al.
Human Pathology, 42(6), 873-881 (2011)
Loss of 3p26. 3 is an independent prognostic factor in patients with oral squamous cell carcinoma.
Uchida K, et al.
Oncology Reports, 26(2), 463-469 (2011)