包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 3.28-800 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SPINT2(10653)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Kunitz-type Protease Inhibitor 2.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Hanjun Zhao et al.
Nature communications, 11(1), 4252-4252 (2020-08-28)
The 2019 novel respiratory virus (SARS-CoV-2) causes COVID-19 with rapid global socioeconomic disruptions and disease burden to healthcare. The COVID-19 and previous emerging virus outbreaks highlight the urgent need for broad-spectrum antivirals. Here, we show that a defensin-like peptide P9R
Goro Sashida et al.
Nature communications, 5, 4177-4177 (2014-06-24)
Loss-of-function mutations of EZH2, a catalytic component of polycomb repressive complex 2 (PRC2), are observed in ~\n10% of patients with myelodysplastic syndrome (MDS), but are rare in acute myeloid leukaemia (AML). Recent studies have shown that EZH2 mutations are often