安全性情報
RAB0623
Sigma-Aldrich
Human BACE1 / Beta-secretase 1 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 ng/mL
standard curve range: 1.024-250 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BACE1(23621)
詳細
The BACE-1 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of BACE-1 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bo Hong et al.
Experimental and therapeutic medicine, 16(4), 3694-3702 (2018-09-21)
Gestational hypertensive disorder is a complication of pregnancy, which adversely affects mother-child health. Captopril and prazosin are two agents that are frequently applied for the treatment of patients with gestational hypertension. However, the cooperative efficacy of captopril and prazosin has
Xiaoyao Zheng et al.
Acta biomaterialia, 49, 388-401 (2016-11-16)
To realize the therapeutic potential of gene drugs for Alzheimer's disease (AD), non-invasive, tissue-specific and efficient delivery technologies must be developed. Here, a hybrid system for amyloid plaques targeted siRNA delivery was formed by PEGylated Poly(2-(N,N-dimethylamino) ethyl methacrylate) (PEG-PDMAEMA) conjugated
Chunyan Ye et al.
Frontiers in aging neuroscience, 12, 555594-555594 (2020-11-17)
Background: The mechanism underlying delirium, a common acute fluctuating mental state, may be related to the activation of a neuroinflammatory response. In this study, we attempted to investigate whether plasma inflammatory response markers, vascular and cerebrovascular injury-related markers, and neurodegeneration-associated