Merck
RAB0618
Sigma-Aldrich
Human APOC3 / Apolipoprotein C-III ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 pg/mL
standard curve range: 2.44-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APOC3(345)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Apolipoprotein C3.
ApoC-III is a glycoprotein that has 79 amino acids. It is coded by APOC3 gene. APOC3 is expressed in the liver and intestine. This gene is located on human chromosome 11.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Apolipoprotein C-III (APOC3) has the ability to prevent lipoprotein lipase (LPL) and hepatic lipase activity. It is considered as a major modulator of triglyceride metabolism.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeting APOC3 in the familial chylomicronemia syndrome.
Gaudet D, et al.
The New England Journal of Medicine, 371(23), 2200-2206 (2014)
Apolipoprotein CIII Levels and Incident Coronary Artery Disease Risk: The EPIC-Norfolk Prospective Population Study.
van Capelleveen JC, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 37(6), 1206-1212 (2017)
A human APOC3 missense variant and monoclonal antibody accelerate apoC-III clearance and lower triglyceride-rich lipoprotein levels.
Khetarpal SA, et al.
Nature Medicine, 23(9), 1086-1086 (2017)
Role of ApoCs in lipoprotein metabolism: functional differences between ApoC1, ApoC2, and ApoC3.
Jong MC, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 19(3), 472-484 (1999)
Keishi Hata et al.
Biomedical research (Tokyo, Japan), 41(1), 33-42 (2020-02-25)
We investigated lipid metabolism in PXB-cells, which are human primary hepatocytes isolated from liver-humanized mice, and HepG2 and HuH-7 human hepatoma cell lines. Lipoprotein levels were higher in PXB-cells than in the 2 other cell lines, and PXB-cells mainly released