安全性情報
RAB0462
Sigma-Aldrich
Human β IG-H3 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 25 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TGFBI(7045)
詳細
The Human β IG-H3 (also known as Kerato-epithelin, RGD- CAP) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human β IG-H3 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human β-IGH3
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Laura Lauden et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(6), 1675-1685 (2014-02-07)
Tumor-produced extracellular matrix (ECM) proteins can be key elements in tumor growth and metastasis. Transforming growth factor beta-inducible (TGFBI) protein is a secreted ECM component that can have dual function in cancer, acting as tumor suppressor or promoter. Although TGFBI
Jing Zhu et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(1), 702-710 (2015-03-11)
Transforming growth factor-beta-induced (TGFBI) serves as a linker protein and plays a role in the activation of morphogenesis, cell proliferation, adhesion, migration, differentiation and inflammation. High expression levels of the human TGFBI gene are correlated with numerous human malignancies. In
Shih Sheng Jiang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(7), 1080-1087 (2014-03-26)
The nonsense mutations of the hepatitis B virus (HBV) surface (S) gene have been reported to have oncogenic potential. We have previously identified several transforming nonsense mutations of the HBV S gene from hepatocarcinoma (HCC) patients. Among them, the sW182*