Merck
RAB0441
Sigma-Aldrich
Phospho-Stat1 (pSer727) and pan-Stat1 ELISA Kit
for detection of phospho-stat1 (pSer727) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
詳細
The Phospho-Stat1 (pSer727) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
Stat1 (pTyr727) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human STAT1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) undergoes phosphorylation on serine-727. This Phospho-Stat1 regulates pro- and anti-apoptotic genes following several stress-induced responses. STAT-1 interacts with p53 and promotes p53-mediated transcriptional gene activity and apoptosis. STAT-1 is an essential factor of stress-induced and DNA damage-induced checkpoint pathways and thus, acts as a tumour suppressor. STAT-1 functions as a pro-apoptotic factor in cardiac myocytes, brain or liver exposed to ischaemia–reperfusion injury. Thus, inhibition of STAT-1-activated pathway by epigallocatechin-3-gallate (EGCG), can be considered as a potential therapeutic method against ischaemic tissue injury. Repression of STAT-1 expression by human papillomavirus (HPV) oncoproteins E6 and E7 at transcription level is essential for genome amplification and maintenance of episomes, which is suggested to have a crucial role in viral pathogenesis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Epigallocatechin-3-gallate inhibits STAT-1 activation and protects cardiac myocytes from ischemia/reperfusion-induced apoptosis.
Townsend PA
Faseb Journal, 18(13), 1621-1623 (2004)
Suppression of STAT-1 expression by human papillomaviruses is necessary for differentiation-dependent genome amplification and plasmid maintenance.
Hong S
Journal of Virology, 85(18), 9486-9494 (2011)
STAT-1: a novel regulator of apoptosis.
Stephanou A and Latchman DS
International Journal of Experimental Pathology, 84(6), 239-244 (2003)